Learn More
Labcon Eclipse™ 10-μl-Pipettenspitzen mit Graduierung und UltraFine™ Spitze
Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
Marke: Labcon 1038-965-036-9
55.91 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Graduiert bei 2 μl und 10 μl.
- Mit UltraFine™ Spitze
- Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
10 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
31,4 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
Graduierte UltraFine Spitze | |
96 Spitzen/Rack | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ | |
2, 10 µl |
Ungefiltert | |
klar | |
1,23 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Rack | |
96 Spitzen/Rack, 12 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Eclipse™ 10-μl-Pipettenspitzen mit Graduierung und UltraFine™ Spitze > 96 Spitzen/Rack; 12 Racks pro Packung; 10 Packungen pro Karton; steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur