Learn More
Cytiva ECH Sepharose™ 4B Medium
Artikelnummer. 11554925 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11554925 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11554925 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17057101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A pre-activated media for coupling of compounds with amino groups to Sepharose 4B via a 10-atom hydrophilic spacer arm by the epoxy coupling method
  • Group to be coupled: -NH2
  • Matrix: Agarose, 4%
  • Average particle size: 90μm
  • Spacer arm: hydrophilic 6-amino caproic acid, 10 atom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Liganden-Kopplungsmethode Carbodiimide based coupling
Matrix 4 % Agarose
Partikelgröße 90 μm
pH 3 bis 14
Menge 50 ml
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) For coupling of compounds with amino groups to Sepharose 4B via a 10-atom hydrophilic spacer arm by the Epoxy coupling method
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.