Learn More
Terumo™ Konzentrische dreiteilige Luer-Lock-Spritze
Die dreiteiligen Terumo™-spritzen mit Luer-Lock-Spitze sind dank der leichten Kolbenbetätigung einfach zu verwenden und verfügen über durchsichtige Zylinder zur schnellen Erkennung von Luftblasen für eine genauere Dosierung zu ermöglichen. Dank der leicht ablesbaren Markierungen können Sie sich darauf verlassen, dass Sie jedes Mal die vorgesehene Dosis verabreichen.
Marke:  Terumo™ 1SS02LE1
Artikelnummer. 11793313
  • 72.95 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Silikonbeschichteter Zylinder für eine leichte Kolbenbetätigung
  • Durchsichtiger Zylinder zur schnellen Erkennung von Luftblasen
  • Leicht ablesbare Markierungen
  • Latexfrei
  • Steril verpackt in einzeln umwickelten Packungen mit Schutzsiegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Siebdruckgraduierung
Ja
Ja
2.5 ml
Steril
Polypropylene
No Needle Included
Zentrische dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
100/Pckg.
Konzentrischer Luer-Lock
Name des Produkts
Terumo™ Konzentrische dreiteilige Luer-Lock-Spritze > Volumen: 2,5 mL