Learn More
Trajan™ HT Science Silikonsepten
EC GC-Septen sind für eine lange Lebensdauer und eine geringe Adhäsion an den Injektionsanschlüssen ausgelegt
Marke: Trajan™ 041900
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
Für den Injektor Varian/Bruker 1177 | |
Hochtemperatur-Silikon | |
EC-Septa mit langer Lebensdauer |
9 mm | |
350 °C | |
25/Pckg. |