Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silikon-Septen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9.5 mm
11 mm
11.5 mm
12.5 mm
Packungsgröße:
24 Stück
25 Stück
50 Stück
Description
- Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17 mm)
Specifications
Specifications
| Typ | EC |
| Innendurchmesser (metrisch) | 11.5 mm |
| Menge | 25/Pckg. |