Learn More
Elma™ EC 60 Reiniger
Artikelnummer. 10407041
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10407041 1 l 1 Liter
10300422 25 l 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10407041 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 5809900000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ideales Reinigungskonzentrat für die Ultraschall- und Tauchreinigung.
  • Geeignet für die Grundreinigung von medizinischen Instumenten, Implantaten, Prothesen, Wekstücken aus Edelstahl, Metall, Keramik, Glas und Kunststoffen.
  • Auch geeigent für die Entfernung von säurelösilichen Zementen und für Laborgeräte.
  • Nicht geeignet für Leichtmetalle.
  • Entfernt Metalloxide und Ablagerungen wie z.B. Kalk und matte Flecken, Mineralöle und Fette.
Spezifikation
Produkttyp Reiniger EC 60
Form Flüssig
pH 0 bis 1
Aussehen Gelb
Siedepunkt >100 °C
Zertifizierung/Konformität Anhang VII A, EG 648/2004
Material Nichtionische Tenside < 5 %, Phosphorsäure > 30 %
Konzentration Ultraschallbad 1 bis 10 % bei 40 bis 70 °C, im Tauchbad >3 %
Behältertyp Flasche
Inhalt und Lagerung Über -5 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Ultraschallreinigung von medizinischen und zahnmedizinischen Geräten
Volumen (metrisch) 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EC 60
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.