Learn More
Elma™ EC 210 Reiniger, 25L
Beschreibung
- Eignet sich für Oberflächen aus Stahl, Buntmetallen, Edelmetallen, Leichtmetallen, Nickel, Chrom, Zink und Neusilber (auch Materialkombinationen); eignet sich auch für Kunststoffen, die gegen Spannungsrissbildung beständig sind.
- Mg-, MgZnAl-Legierungen und ebenso die Kunststoffe sind vor der Anwendung auf Beständigkeit zu prüfen.
- Entfernt wässrige Kühlschmieremulsionen, Fett- und Ölabrieb, Schleif- und Polierpasten.
- Bei der Reinigung von Poliermitteln, die tierische Fette enthalten, ist die Eignung des Reinigers vor der Anwendung zu prüfen.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | 8,9 |
| Aussehen | Hellbeige |
| Siedepunkt | >100 °C |
| Material | Anionische Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 15 bis 30 %, Parfüme |
| Konzentration | Ultraschallbad 3 bis 5 % |
| Behältertyp | Dose |
| Inhalt und Lagerung | -5°bis 30 °C |
| Volumen (metrisch) | 25 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- elma clean 210 (EC 210)
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.