Learn More
Fisherbrand™ EC 125 Industrie-Reiniger, 25L
Artikelnummer. 11711369 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 l
Packungsgröße:
25 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11711369 25 l 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11711369
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für die leichte Säurereinigung von Nichteisenschwermetallen, Aluminium, Edelstahl, Glas, Kunststoffen und Legierungen. Fisherbrand™ Elma Clean 145 Reinigungskonzentrat eignet sich auch gut zum Entkalken.
  • Wirkt antistatisch
  • Deutliche Ergebnisverbesserung durch Vorreinigung mit einem alkalischen Reiniger
  • Entfernt Poliermittel, Fett, Öl, Oxidschichten und Kalk
  • Anlaufgefahr, wenn verschiedene Metalle im selben Bad gereinigt werden
Spezifikation
Form Flüssig
pH 1
Aussehen Hellbraun
Siedepunkt ≥100 °C
Material Anionische Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %
Konzentration Ultraschallbad 2 bis 5 %
Behältertyp Dose
Inhalt und Lagerung 5°bis 30 °C
Volumen (metrisch) 25 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • elma clean 145 (EC 145)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cocosfattyaminoxethylate, alkylbenzenesulphonic acid, tartaric acid