Learn More
Elma™ EC 110 Reiniger
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
Beschreibung
- Geeignet für Metall-, Keramik- und Quarzoberflächen, Oberflächen aus zahlreichen Kunststoffen, Gummioberflächen und ist insbesondere für die Reinigung von Siliziumwafern nach mechanischer Bearbeitung (Sägen) geeignet
- Nicht geeignet für Leichtmetalle (Aluminium, Magnesium und deren Legierungen) und spannungsrissanfällige Kunststoffe
- Entfernt Metalloxide, Quarzflecken und hartnäckige organische Verschmutzungen wie z.B. zunder- und gummiartige Öle und Fette, Wachse, Lackreste und Farben
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reiniger EC 110 |
| Form | Flüssig |
| pH | 12,4 |
| Aussehen | Braun |
| Siedepunkt | >100 °C |
| Zertifizierung/Konformität | Anhang VII A, EG 648/2004, UN 1824 |
| Konzentration | Ultraschallbad 3 bis 5 % |
| Inhalt und Lagerung | 5°bis 30 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von Metall-, Keramik-, Kunststoff-, Siliziumwafer- und Quarzoberflächen |
| Volumen (metrisch) | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: alkylpolyglycoside