Learn More
Fisherbrand™ EC 10 Universal-Alkaline-Reinigungskonzentrat
Artikelnummer. 10406851 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10406851 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10406851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.05 CHF
    18.71 CHF / 1 Liter
    Sparen 1.34 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für die gründliche Ultraschallreinigung von medizinischen und Laborgeräten aus Edelstahl, Glas, Kunststoff und Keramik.
  • Entfernt Blut, Speichel, Proteine und Knochenreste sowie Fett, Öl, Schleif- und Polierplatten
  • Nicht geeignet für Aluminium-, Zink- oder Leichtmetalllegierungen und für Kunststoffe, die anfällig für Spannungsrissbildung sind
  • In einem geschlossenen Originalbehälter bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 30 °C lagern, geschützt vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
  • Haltbarkeit von 5 Jahren ab Produktionsdatum
Spezifikation
Produkttyp Ultraschallreinigungslösung
Material Alkali
Inhalt und Lagerung Zwischen 5 °C und 30 °C, Originalbehälter, von Wärme und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ultraschallreinigung medizinischer und zahnmedizinischer Geräte
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • bioson 10
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: disodum tetraboratedecahydrate, sodiumhydroxide, n-propanol