Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Immunantwort-Kit für T-Zell-Zytokine
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Kit besteht aus einem Stimulationsreagenz zur Positivkontrolle, Protein-Transporthemmern, Puffern, Viabilitätsfarbstoff, Antikörpern, und Kompensations-Beads
- Für die Stimulation und den Nachweis der Produktion von Interferon gamma (IFNγ) und Interleukin 17A (IL-17A) aus menschlichen T-Zellen mittels Durchflusszytometrie
- Einzigartiger spektraler Fingerabdruck, der das hellste Signal für Durchflusszytometrie-Experimente liefert
- Das komplette Kit ist in Einwegfläschchen verpackt, um eine einfache Handhabung und die Stabilität über einen bestimmten Zeitraum zu gewährleisten
- Umfassende Validierung und Protokolloptimierung für konsistente Ergebnisse
- Stimulation, Fixierung, Permeabilisierung und Färbung werden in 96-Well-Platten mit rundem Boden durchgeführt
- Alternativ können die Zellen auch in großen Mengen kultiviert und in 12 x 75 mm-Reagenzgläser übertragen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Antikörper, Kompensations-Beads, Viabilitätsfarbstoff, Puffer Zwischen 4 °C und 20 °C lagern. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse und Erforschung von T-Zell-Zytokinen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometrie |
| Menge | 1 Kit |
| Kennzeichnung | RUO |
| Versandbedingung | Auf Eis |