Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Cell Phenotyping Panel
Description
Das Essential Human T-Cell Phenotyping Panel verfügt über hochwertige eBioscience™ Antikörper und ein gebrauchsfertiges Protokoll für die experimentelle Einrichtung, Gating-Strategie und Analyse.
Die Vorteile:
- Bewährte Leistung – Antikörper für die Durchflusszytometrie
- Hoch referenzierte Antikörper – das eBioscience™ Portfolio enthält bewährte Fluorochrom-konjugierte Antikörper für die Immunologie- und die Onkologie-Forschung
- Schlüsselfertiges Kit und Protokoll – enthält standardisierte Gating-Empfehlungen, die für die Charakterisierung der Durchflusszytometrie erforderlich sind
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | CD3-, CD4-, CD8-, CD62L- und CCR7-Antikörper, bei 2 bis 8 °C lagern |
| Format | Kit |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Versandbedingung | Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | Phänotypisierungspanel für menschliche T-Zellen |