Learn More
Invitrogen™ EBioscience™ Annexin V Apoptose-Detektionskits
Product Code. 15561947
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 Tests
200 Tests
20 Tests
300 Tests
50 Tests
Anregung/Emission:
405, 546/450, 647
488, 535/520, 617
650, 535/660, 617
NA, 535/NA, 617
Konjugat:
APC, Propidiumiodid
Biotin, Propidiumiodid
FITC, Propidiumiodid
PCP-eFluor 710
PE, 7-AAD
PE/Cy7
eFluor 450, 7-AAD
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
100 Tests
20 Tests
200 Tests
300 Tests
50 Tests
Product Code. 15561947
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ BMS500BT20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
  • Andexin-V-Biotin-Protein
  • Bindungspuffer (4x)
  • Propidiumiodid (20 μg/ml)
Die Kits verwenden das per Viabilitätsfarbstoff konjugierte Annexin V, um Phosphatidylserin (PS), einen frühen Marker der Apoptose, auf der extrazellulären Membran zu kennzeichnen.
Unterscheiden Sie Zellen, die eine frühe oder späte Apoptose durchlaufen, ganz einfach mit eBioscience- und Annexin V Apoptose-Nachweiskits für die Durchflusszytometrieanalyse. Diese Kits verwenden das per Viabilitätsfarbstoff konjugierte Annexin V, um Phosphatidylserin (PS), einen frühen Marker der Apoptose, auf der extrazellulären Membran zu kennzeichnen. Bei der späten Apoptose geht die Zellintegrität verloren. Sowohl Annexin V als auch der Viabilitätsfarbstoff durchqueren PS und binden es auf dem Inneren der Plasmamembran.
Annexine sind eine Familie calciumabhängiger phospholipidbindender Proteine, die bevorzugt Phosphatidylserin (PS) binden. Unter normalen physiologischen Bedingungen befindet sich PS vorwiegend in der Innenschichtder Plasmamembran. Nach Einleitung der Apoptose verliert PS seine asymmetrische Verteilung über die Phospholipid-Doppelschicht und verlagert sich in die extrazelluläre Membran, wobei Zellen als Ziele der Phagozytose markiert werden. Sobald es sich an der an der Außenfläche der Membran befindet, kann PS durch fluoreszierendes Annexin V calciumabhängig nachgewiesen werden.
Sobald es sich an der an der Außenfläche der Membran befindet, kann PS durch fluoreszierendes Annexin V calciumabhängig nachgewiesen werden. Diese Zellen färben sich zwar mit Annexin V, aber nicht mit einem Viabilitätsfarbstoff, was eine Differenzierung der Zellen im Anfangsstadium der Apoptose ermöglicht. Im späten Stadium der Apoptose verliert die Zellmembran jedoch ihre Integrität, wodurch Annexin V auch auf PS im Inneren der Zelle zugreifen kann. Mit einem Viabilitätsfarbstoff können diese apoptotischen und nekrotischen Zellen im Spätstadium (Annexin V, Viabilitätsfarbstoff-positiv) aus den apoptotischen Zellen im Frühstadium (Annexin V-positiv, Viabilitätsfarbstoff-negativ) aufgelöst werden.
Die derzeit mit den eBioscience Annexin V Apoptose-Nachweiskits erhältlichen Viabilitätsfarbstoffe umfassen FITC, eFluor 450, Allophycocyanin (APC), Phycoerythrin (PE), PE-Cyanin7 und Biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung eBioscience Annexin V-Biotin Apoptose-Nachweiskit
Menge 20 Tests
Kitinhalt Enthält:
• Bindungspuffer (4x), 1 Flasche (50 ml)
• rh Annexin V-Biotin, 1 Fläschchen (0,1 ml)
• Propidiumiodid (20 µg/ml), 1 Fläschchen (1,8 ml)
Produkttyp Apoptose-Nachweiskit
Inhalt und Lagerung Handhabungsbedingungen:
Bei 2 bis 8 °C lagern. Vermeiden Sie Temperaturschwankungen.
Anregung/Emission NA, 535/NA, 617
Versandbedingung Nasseis
Konjugat Biotin, Propidiumiodid
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer