Learn More
Invitrogen™ EBioscience™ Annexin V Apoptose-Detektionskits
Beschreibung
Unterscheiden Sie Zellen, die eine frühe oder späte Apoptose durchlaufen, ganz einfach mit eBioscience- und Annexin V Apoptose-Nachweiskits für die Durchflusszytometrieanalyse. Diese Kits verwenden das per Viabilitätsfarbstoff konjugierte Annexin V, um Phosphatidylserin (PS), einen frühen Marker der Apoptose, auf der extrazellulären Membran zu kennzeichnen. Bei der späten Apoptose geht die Zellintegrität verloren. Sowohl Annexin V als auch der Viabilitätsfarbstoff durchqueren PS und binden es auf dem Inneren der Plasmamembran.
Sobald es sich an der an der Außenfläche der Membran befindet, kann PS durch fluoreszierendes Annexin V calciumabhängig nachgewiesen werden. Diese Zellen färben sich zwar mit Annexin V, aber nicht mit einem Viabilitätsfarbstoff, was eine Differenzierung der Zellen im Anfangsstadium der Apoptose ermöglicht. Im späten Stadium der Apoptose verliert die Zellmembran jedoch ihre Integrität, wodurch Annexin V auch auf PS im Inneren der Zelle zugreifen kann. Mit einem Viabilitätsfarbstoff können diese apoptotischen und nekrotischen Zellen im Spätstadium (Annexin V, Viabilitätsfarbstoff-positiv) aus den apoptotischen Zellen im Frühstadium (Annexin V-positiv, Viabilitätsfarbstoff-negativ) aufgelöst werden.
Die derzeit mit den eBioscience Annexin V Apoptose-Nachweiskits erhältlichen Viabilitätsfarbstoffe umfassen FITC, eFluor 450, Allophycocyanin (APC), Phycoerythrin (PE), PE-Cyanin7 und Biotin.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | eBioscience Annexin V Apoptose-Nachweiskit PE-Cyanin7 |
| Menge | 200 Tests |
| Kitinhalt | Enthält: • Annexin V Bindungspuffer (10x), 1 Flasche (100 ml) • Annexin V PE-Cyanin7, 1 Fläschchen (1 ml) Hinweis: Fixierbare Viabilitätsfarbstoffe eFluor 450 wird nicht für die Verwendung mit Annexin V Apoptose-Nachweiskits empfohlen. |
| Produkttyp | Apoptose-Nachweiskit |
| Inhalt und Lagerung | Handhabungsbedingungen: Bei 2 bis 8 °C lagern. Vermeiden Sie Temperaturschwankungen. |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Konjugat | PE/Cy7 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |