Learn More
Invitrogen™ EBioscience™ Annexin V Apoptose-Detektionskits
Artikelnummer. 15521957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
200 Tests
20 Tests
300 Tests
50 Tests
Anregung/Emission:
405, 546/450, 647
488, 535/520, 617
650, 535/660, 617
NA, 535/NA, 617
Konjugat:
APC, Propidiumiodid
Biotin, Propidiumiodid
FITC, Propidiumiodid
PCP-eFluor 710
PE, 7-AAD
PE/Cy7
eFluor 450, 7-AAD
Packungsgröße:
1 Stück
100 Tests
20 Tests
200 Tests
300 Tests
50 Tests
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Anregung/Emission Konjugat unitSize
15521957 300 Tests 488, 535/520, 617 FITC, Propidiumiodid 300 Tests
12770170 200 Tests 488, 535/520, 617 FITC, Propidiumiodid 1 Stück
15561187 50 Tests 405, 546/450, 647 eFluor 450, 7-AAD 50 Tests
15571187 200 Tests 405, 546/450, 647 eFluor 450, 7-AAD 200 Tests
12780170 200 Tests 650, 535/660, 617 APC, Propidiumiodid 1 Stück
15591187 50 Tests - PCP-eFluor 710 50 Tests
15413392 200 Tests - PCP-eFluor 710 1 Stück
15581947 100 Tests 488, 535/520, 617 FITC, Propidiumiodid 100 Tests
15501957 20 Tests 488, 535/520, 617 FITC, Propidiumiodid 20 Tests
14819780 50 Tests - PE, 7-AAD 50 Tests
15521207 200 Tests - PE, 7-AAD 200 Tests
15531207 50 Tests - PE/Cy7 50 Tests
15541207 200 Tests - PE/Cy7 200 Tests
15551947 100 Tests NA, 535/NA, 617 Biotin, Propidiumiodid 100 Tests
15561947 20 Tests NA, 535/NA, 617 Biotin, Propidiumiodid 20 Tests
15571947 300 Tests NA, 535/NA, 617 Biotin, Propidiumiodid 300 Tests
12760170 50 Tests 488, 535/520, 617 FITC, Propidiumiodid -
15581187 50 Tests 650, 535/660, 617 APC, Propidiumiodid 50 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15521957 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BMS500FI300
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Includes
  • Annexin V-FITC-Protein
  • Bindungspuffer (4x)
  • Propidiumiodid (20 μg/ml)
Die Kits verwenden das per Viabilitätsfarbstoff konjugierte Annexin V, um Phosphatidylserin (PS), einen frühen Marker der Apoptose, auf der extrazellulären Membran zu kennzeichnen.
Unterscheiden Sie Zellen, die eine frühe oder späte Apoptose durchlaufen, ganz einfach mit eBioscience- und Annexin V Apoptose-Nachweiskits für die Durchflusszytometrieanalyse. Diese Kits verwenden das per Viabilitätsfarbstoff konjugierte Annexin V, um Phosphatidylserin (PS), einen frühen Marker der Apoptose, auf der extrazellulären Membran zu kennzeichnen. Bei der späten Apoptose geht die Zellintegrität verloren. Sowohl Annexin V als auch der Viabilitätsfarbstoff durchqueren PS und binden es auf dem Inneren der Plasmamembran.
Annexine sind eine Familie calciumabhängiger phospholipidbindender Proteine, die bevorzugt Phosphatidylserin (PS) binden. Unter normalen physiologischen Bedingungen befindet sich PS vorwiegend in der Innenschichtder Plasmamembran. Nach Einleitung der Apoptose verliert PS seine asymmetrische Verteilung über die Phospholipid-Doppelschicht und verlagert sich in die extrazelluläre Membran, wobei Zellen als Ziele der Phagozytose markiert werden. Sobald es sich an der an der Außenfläche der Membran befindet, kann PS durch fluoreszierendes Annexin V calciumabhängig nachgewiesen werden.
Sobald es sich an der an der Außenfläche der Membran befindet, kann PS durch fluoreszierendes Annexin V calciumabhängig nachgewiesen werden. Diese Zellen färben sich zwar mit Annexin V, aber nicht mit einem Viabilitätsfarbstoff, was eine Differenzierung der Zellen im Anfangsstadium der Apoptose ermöglicht. Im späten Stadium der Apoptose verliert die Zellmembran jedoch ihre Integrität, wodurch Annexin V auch auf PS im Inneren der Zelle zugreifen kann. Mit einem Viabilitätsfarbstoff können diese apoptotischen und nekrotischen Zellen im Spätstadium (Annexin V, Viabilitätsfarbstoff-positiv) aus den apoptotischen Zellen im Frühstadium (Annexin V-positiv, Viabilitätsfarbstoff-negativ) aufgelöst werden.
Die derzeit mit den eBioscience Annexin V Apoptose-Nachweiskits erhältlichen Viabilitätsfarbstoffe umfassen FITC, eFluor 450, Allophycocyanin (APC), Phycoerythrin (PE), PE-Cyanin7 und Biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung eBioscience Annexin V-FITC Apoptose-Nachweiskit
Menge 300 Tests
Produkttyp Apoptose-Nachweiskit
Inhalt und Lagerung Enthält:
• Bindungspuffer (4x), 1 Flasche (50 ml)
• rh Annexin V-FITC, 1 Fläschchen (1,5 ml)
• Propidiumiodid (20 µg/ml), 2 Fläschchen (1,8 ml). Handhabungsbedingungen:
Bei 2 bis 8 °C lagern. Vermeiden Sie Temperaturschwankungen.
Anregung/Emission 488, 535/520, 617
Versandbedingung Nasseis
Konjugat FITC, Propidiumiodid
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer