Learn More
Invitrogen™ EBioscience™ Annexin V Apoptose-Detektionskits
Die Kits verwenden das per Viabilitätsfarbstoff konjugierte Annexin V, um Phosphatidylserin (PS), einen frühen Marker der Apoptose, auf der extrazellulären Membran zu kennzeichnen.
Marke:  Invitrogen™ 88-8102-72
133.34 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14819780
  • 200.00 CHF / 50 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 10x-Bindungspuffer
Annexin V PE: 5 μl/Test, 50 Tests Vor Licht schützen.
7-AAD-Viabilitätsfärbelösung: 5 μl/Test, 100 Tests Vor Licht schützen.
Kat. Nr. 88-8102-74:
10x-Bindungspuffer
Annexin V PE: 5 μl/Test, 200 Tests Vor Licht schützen.
7-AAD-Färbelösung für die Viabilität: 5 μl/Test, 2x 100 Tests, vor Licht schützen.
Beschreibung
Beschreibung
Unterscheiden Sie Zellen, die eine frühe oder späte Apoptose durchlaufen, ganz einfach mit eBioscience- und Annexin V Apoptose-Nachweiskits für die Durchflusszytometrieanalyse. Diese Kits verwenden das per Viabilitätsfarbstoff konjugierte Annexin V, um Phosphatidylserin (PS), einen frühen Marker der Apoptose, auf der extrazellulären Membran zu kennzeichnen. Bei der späten Apoptose geht die Zellintegrität verloren. Sowohl Annexin V als auch der Viabilitätsfarbstoff durchqueren PS und binden es auf dem Inneren der Plasmamembran.
Annexine sind eine Familie calciumabhängiger phospholipidbindender Proteine, die bevorzugt Phosphatidylserin (PS) binden. Unter normalen physiologischen Bedingungen befindet sich PS vorwiegend in der Innenschichtder Plasmamembran. Nach Einleitung der Apoptose verliert PS seine asymmetrische Verteilung über die Phospholipid-Doppelschicht und verlagert sich in die extrazelluläre Membran, wobei Zellen als Ziele der Phagozytose markiert werden. Sobald es sich an der an der Außenfläche der Membran befindet, kann PS durch fluoreszierendes Annexin V calciumabhängig nachgewiesen werden.
Sobald es sich an der an der Außenfläche der Membran befindet, kann PS durch fluoreszierendes Annexin V calciumabhängig nachgewiesen werden. Diese Zellen färben sich zwar mit Annexin V, aber nicht mit einem Viabilitätsfarbstoff, was eine Differenzierung der Zellen im Anfangsstadium der Apoptose ermöglicht. Im späten Stadium der Apoptose verliert die Zellmembran jedoch ihre Integrität, wodurch Annexin V auch auf PS im Inneren der Zelle zugreifen kann. Mit einem Viabilitätsfarbstoff können diese apoptotischen und nekrotischen Zellen im Spätstadium (Annexin V, Viabilitätsfarbstoff-positiv) aus den apoptotischen Zellen im Frühstadium (Annexin V-positiv, Viabilitätsfarbstoff-negativ) aufgelöst werden.
Die derzeit mit den eBioscience Annexin V Apoptose-Nachweiskits erhältlichen Viabilitätsfarbstoffe umfassen FITC, eFluor 450, Allophycocyanin (APC), Phycoerythrin (PE), PE-Cyanin7 und Biotin.
Spezifikation
Spezifikation
eBioscience Annexin V Apoptosis Detektions-Kit PE
Enthält:
• Annexin V Bindungspuffer (10x), 1 Flasche (30 ml)
• Annexin V PE, 1 Fläschchen (0,25 ml)
• 7-AAD-Viabilitäts-Färbelösung, 1 Fläschchen (0,5 ml)
Hinweis: Fixierbare Viabilitätsfarbstoffe eFluor 450 wird nicht für die Verwendung mit Annexin V Apoptose-Nachweiskits empfohlen.
Handhabungsbedingungen:
Bei 2 bis 8 °C lagern. Vermeiden Sie Temperaturschwankungen.
PE, 7-AAD
50 Tests
Apoptose-Nachweiskit
Nasses Eis
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer