Learn More
Ebro Electronic™ EBI 25-TE Temperaturlogger
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-40°bis +85 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Probe PT 100 for TFX 430, PT 100, 200 mm, blunt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | EBI 25-TE-Drahtlos-Temperaturlogger mit externer Sonde |
| Displaytyp | LCD |
| Datenspeicher | 288 Messwerte |
| Kalibrierung | Kalibriert |
| Alarmtypen | |
| Akkutyp | Lithium |
| Akkulaufzeit | <2 Jahre |
| Kanäle | 1 |
| Zertifizierung/Konformität | Kalibrierungszertifikat |
| IP-Schutzart | IP67. |
| Mehr anzeigen |