Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20-TH1 Temperatur-/Feuchtigkeitslogger-Set
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–30 bis 60 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Datenlogger, Schnittstelle und Software
- Speicherkapazität von 40,000 Messungen
- Lieferung mit Werkskalibrierschein
- Wird mit vom Anwender austauschbarer Batterie geliefert
- Automatische Aufzeichnung von Temperaturdaten
- Keine Netzwerkverbindung erforderlich
- Programmierung und Auswertung mit PC
- Wasserdicht
- LED-Alarm und Mindest-/Höchstwerte werden angezeigt
- Zu den Anwendungen gehören Transport, Lagerung und Prozessüberwachung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | EBI 20-TH1 Temperatur-/Feuchtigkeitslogger-Set |
| Datenspeicher | 40000 Werte |
| Akkutyp | 3 V Lithium (CR2450) |
| Akkulaufzeit | Ca. 1 Jahr |
| Enthält | Logger, Auswertungssoftware, Schnittstelle. |
| Kanäle | 1, 2 |
| Zertifizierung/Konformität | Werkskalibrierschein |
| IP-Schutzart | IP 52 |
| Modell | EBI 20-TH1 |
| Arten von Sensoren | NTC |
| Mehr anzeigen |