Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20-TF (Food-Temperaturdatenlogger mit externem Fühler)
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 bis 100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sichere Temperatur- und Feuchteaufzeichnung. Automatische Erfassung im Minutentakt. Kabellos, daher überall einsetzbar. Kostenlose Software für PC Auswertung und Speicherung. Speichervolumen zwischen 8000 und 40000 Messwerten (MW).
Start-Knopf
Optische Alarmmeldung (LED)
MIN/MAX Werte in Display abrufbar
Die EBI 20-Serie:
EBI 20-T1 Temperatur
EBI 20-TE1 Temperatur, externer Fühler
EBI 20-TF Temperatur, externer Fühler
EBI 20-TH1 Temperatur, relative Feuchte
Typ: EBI 20-TF (Food-Temperaturdatenlogger mit externem Fühler)
Start-Knopf
Optische Alarmmeldung (LED)
MIN/MAX Werte in Display abrufbar
Die EBI 20-Serie:
EBI 20-T1 Temperatur
EBI 20-TE1 Temperatur, externer Fühler
EBI 20-TF Temperatur, externer Fühler
EBI 20-TH1 Temperatur, relative Feuchte
Typ: EBI 20-TF (Food-Temperaturdatenlogger mit externem Fühler)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | EBI 20-TF-Lebensmitteltemperatur-Datenlogger |
| Datenspeicher | 8,000 Werte |
| Akkutyp | Lithium |
| Akkulaufzeit | 1 Jahr |
| Kanäle | 1 |
| Zertifizierung/Konformität | Werkskalibrierschein |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Modell | EBI 20-TF |
| Arten von Sensoren | NTC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zuverlässige Temperaturerfassung, Kerntemperaturmessung, Heißbedienungstheken, Essen auf Rädern, Catering im Krankenhaus/Altersheim, gemäß DIN EN 12830 |
| Mehr anzeigen |