Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20 Datenlogger-Serie
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-30°bis +60 °C
-30°bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
EBI 20 Datenlogger sind sehr robust und werden weltweit im Transportwesen und zur Lagerüberwachung eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Displaytyp | LCD |
| Datenspeicher | 40.000 Messwerte |
| Kalibrierung | Kalibriert |
| Alarmtypen | Flashing LCD Segment |
| Akkutyp | 3 V Lithium (CR2450) |
| Akkulaufzeit | 1 Jahr |
| Zertifizierung/Konformität | Werkskalibrierschein |
| IP-Schutzart | IP67. |
| Modell | EBI 20-T1-Set |
| Arten von Sensoren | NTC |
| Mehr anzeigen |