Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20 Datenlogger-Serie
Artikelnummer. 10402940
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-30°bis +60 °C
-30°bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10402940
Marke: Ebro Electronic™ 16010047A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Datenlogger zur Messung von Temperatur und/oder Feuchtigkeit während des Transports und in Lagern
EBI 20 Datenlogger sind sehr robust und werden weltweit im Transportwesen und zur Lagerüberwachung eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ EBI 20-TE Temperaturlogger-Set
Displaytyp LCD
Datenspeicher 40.000 Messwerte
Kalibrierung Kalibriert
Alarmtypen Flashing LCD Segment
Akkutyp Lithium
Akkulaufzeit >24 Monate
Enthält Logger, Auswertungssoftware, Schnittstelle.
Kanäle 1
Zertifizierung/Konformität Werkskalibrierschein
IP-Schutzart IP67.
Modell EBI 20-TE1
Arten von Sensoren NTC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zuverlässige Temperaturaufzeichnung, Messung der Kerntemperatur, Jahresspeicher, Transport, Lagerungsüberwachung, Kühl- und Tiefkühlräume, Kühlvitrinen
Genauigkeit (Temperatur) ±0.5 bei –20 bis 40 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperaturbereich (metrisch) -30°bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H) 69 x 48 x 22 mm
Länge (metrisch) 69 mm
Gewicht (metrisch) 45 g