Learn More
Ebro Electronic™ DFATTENLOGGER -40/+150°C
Marke:  Ebro Electronic™ 13406106
Artikelnummer. 11793509
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Datalogger, EBI 10-T230 Temperature
2 Jahre
IP 68 / NEMA 6
Pt 1000
0.01°C
50 mm
100,000 Readings
Factory Calibration certificate
EBI 10-T230
±0.5 (–85 to-40) ±0.2 (–40 to 0) ±0.1 (0 to 140 ) ±0.2 (140 to150)°C
-85°C to +150°C
70 g
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ebro Electronic™ DFATTENLOGGER -40/+150°C > Temperature Range: –85 to 150 °C