Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ EasyStart™ PCR Mix-in-a-Tube
Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 ml
Packungsgröße:
96 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific Molecular BioProducts EasyStart* reduziert mühsame PCR-Vorbereitungsprotokolle auf einen einzigen Schritt.
Besteht aus einer nicht spezifischen PCR-Reagenzienmischung in einem hermetisch dichten, dünnwandigen Reaktionsröhrchen, das das Risiko von Kontaminationen verringert und eine optimale Wärmeübertragung bietet. Eine wässrige Lösung aus Enzym, DNA-Template und Primern wird oberhalb der Wachsschicht direkt vor der PCR hinzugegeben. Mit steigender Temperatur schmilzt die Wachsschicht, wodurch sich die Reagenzien bei der erforderlichen Annealing-Temperatur verbinden.
- Erzielen Sie höhere Spezifität und Ausbeute als mit konventionell vorbereiteten Mischungen.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Enzymen.
- Die Reagenzienmischung enthält Puffer, dNTPs, MgCl2 und dH2O in einem perfekten Verhältnis zur Sicherstellung hervorragender Chargenkonsistenz und reproduzierbarer Ergebnisse.
- Die Wachsschicht ermöglicht die sichere und bequeme Lagerung der Reagenzienmischung, verhindert Oxidation und Verdunstung sowie die Verschwendung von Reagenzien.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | EasyStart Micro 100 |
| Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Lagerungsbedingungen | Tubes can be stored at ambient temperatures for extended periods; To remove PCR product, simply pierce the wax layer with a pipet tip |
| Reaktionsvolumen | 50 bis 100 μL |
| Produkttyp | Tubes |