Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Easyplate™ Gestelle für Petrischalen
Den Arbeitsbereich vergrößern und große Mengen an Petrischalen effizient transportieren.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18982-0209
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Hergestellt aus leichtem Polycarbonat, das autoklavierbar und chemikalienbeständig ist.- Vier Kanäle fassen 100 mm-Petrischalen
- Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
- Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
- Eingelegte Platten — mit der Medienseite nach oben — bleiben suspendiert, ohne durch die untere Platte gestützt werden zu müssen
Spezifikation
Petrischale aus Glas | |
Gelb | |
Polycarbonat | |
Nein | |
Je 1 |
Ja | |
Petrischalen (100 mm) | |
48 | |
100 mm-Petrischalen | |
241 mm |