Learn More
Mettler Toledo™ Glasreaktor EasyMax, 100ml
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Glasreaktor
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Glasreaktor |
| Material | Borosilikatglas |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |