Learn More
Greiner Bio-One EasyLoad™ Nachfüllpack mit 1000 Universalpipettenspitzen
Beschreibung
- Autoklavierbare EasyLoad™ Gestelle
- Die Gestelle sind stapelbar
- Farbkodierte Boxen
- Das Innendesign des Gestells erhöht die Stabilität beim Autoklavieren und bei der Verwendung von Pipettenspitzen mit Mehrkanalpipetten
- Geeignet für s
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Blue |
| Autoklavierbar | Ja |
| Format | Nachfüllpackung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Gilson, Socorex |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | EasyLoad |
| Material | PP (Polypropylen) |