Learn More
Thermo Scientific™ Verbindungskits für EASY-Column™ HPLC-Kapillarsäulen
Diese Verbindungsstücke, T-Verbinder und Manschetten sind für die Thermo Scientific™ EASY-Column™ HPLC-Kapillarsäulen konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ SC600
Additional Details : Gewicht : 3.22050kg
Beschreibung
Diese Verbindungsstückkits, Manschetten und T-Verbinder sind für die Thermo Scientific™ EASY-Column™ Kapillarsäulen konzipiert. EASY-Column Säulen optimieren die LC und LC/MS im Nanobereich. Die totvolumenfreien Verbindungsstücke sind für Konfigurationen mit einer oder zwei Säulen erhältlich und sorgen für ein anwenderfreundliches, einfaches und reproduzierbares Einrichten für Online-LC/MS-Verfahren. Jede Säule erreicht bei jedem LC-System in Nanobereich hervorragende chromatographische Leistungswerte. Bei Flussraten von nl/min gegenüber ml/min bietet die EASY-Column Säule eine höhere Empfindlichkeit bei besserem Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zur herkömmlichen Elektrospray-Methode.
Biokompatible, metallfreie Fused-Silica Kapillaren. Jedes Säulenende wird präzise zugeschnitten und poliert, um eine perfekte und totvolumenfreie Verbindung zum Emitter oder der Transfer-Line zu gewährleisten.- Kompatibel mit jedem Nanoscale HPLC System Optimiert für online LC/MS Qualitätskontrolle für jede Säule Einfaches, flexibles Design
Spezifikation
0,79 mm | |
120 Å | |
Ja |
LC-MS | |
EASY-Column | |
HPLC zu Säule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.