Learn More
Abeba™ Easy 7631 Schuhe
Mit TPU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit. Obermaterial aus Leder und Mikrofaser.
Marke: Abeba™ 7631/36
Additional Details : Gewicht : 0.97000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Schwarz
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3573)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
7631 |
Schwarz | |
36 | |
Polyurethan |