Learn More
Abeba™ Easy 7621 Schuhe
Mit TPU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit. Obermaterial aus Leder und Mikrofaser.
Marke:  Abeba™ 7621/40
Additional Details : Gewicht : 0.97000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15632878
  • 68.43 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Mikrofaser
  • Patent-Schwarz
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3573)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Mikrofaser
Rutschfest
7621
Patent-Schwarz
40
Polyurethan