Learn More
Abeba™ Easy 37630 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
62.22 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15661118
|
Abeba™
37630/35 |
35 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671118
|
Abeba™
37630/36 |
36 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15681118
|
Abeba™
37630/37 |
37 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15691118
|
Abeba™
37630/38 |
38 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15601128
|
Abeba™
37630/39 |
39 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15611128
|
Abeba™
37630/40 |
40 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15621128
|
Abeba™
37630/41 |
41 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15631128
|
Abeba™
37630/42 |
42 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15641128
|
Abeba™
37630/43 |
43 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15651128
|
Abeba™
37630/44 |
44 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661128
|
Abeba™
37630/45 |
45 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671128
|
Abeba™
37630/46 |
46 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15681128
|
Abeba™
37630/47 |
47 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15691128
|
Abeba™
37630/48 |
48 |
62.22 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3573)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Leder | |
Polyurethan |
Weiß | |
Rutschfest | |
37630 |