Learn More
Fisherbrand™ EINFACH 300 H
Artikelnummer. 17808016 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17808016 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17808016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 CHF
    1374.05 CHF / 1 Stück
    Sparen 315.95 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Fisherbrand leichte Ultraschall-Wasserbad zeichnet sich durch eine einfache, benutzerfreundliche Handhabung aus. Mit 100 % Ultraschallleistung bei einer Frequenz von 37 kHz löst das Easy Reinigungsaufgaben schnell und effizient. Geeignet zum Entfernen von hartnäckigen, mineralischen Verschmutzungen und Polierpasten.
  • 37 kHz Ultraschallfrequenz (Steuerungsbereich -2,5 kHz bis +5,5 kHz)
  • 2 Ultraschallmodi für die bedarfsorientierte Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
    • dynamischer Modus, automatisch eingestellt: Dient intensiverer Reinigung mit höherer Reinigungsleistung
    • Eco-Modus, kann eingeschaltet werden: Dient einer sanften Reinigung mit leiserem Betrieb
  • Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Membrantastatur und LED-Anzeige aller Betriebszustände
  • Vorwahl der Reinigungszeit: Reinigungszeit verstellbar zwischen 1 und 30 Minuten oder kontinuierlicher Betrieb einstellbar (ultraschall, kontinuierlicher Betrieb maximal 6 Stunden)
  • Elektronische Temperaturregelung, verstellbar in Schritten von 5 °C von 30 °C bis 80 °C für Geräte mit Heizung (Temperaturtoleranz -5 °C bis +8 °C)
  • Sicherheitsabschaltung mit Aufwachfunktion
    • Nach 8 Stunden Inaktivität
    • im Falle eines kurzen Unterbruchs der Stromversorgung
  • Automatische Abschaltung des Ultraschallbetriebs bei einer Badetemperatur > von 90 °C
  • Spritzwassersicheres Gehäuse und Reinigungstablett aus Edelstahl
  • Seitenhahn zum Entleeren des Reinigungstanks über den Abfluss am hinteren Teil der Einheit (von Fisherbrand Easy 60H)
  • 2-Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum
Spezifikation
Display Keine
Material Edelstahl
Zeitschaltuhr 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Kapazität (angloamerikanisch) 7,26 gal.
Kapazität (metrisch) 27.5 L
Abmessungen (T x B x H) innen 270 x 475 x 195 mm
Enthält Deckel
Modell EINFACH 300 H (mit Strahlung)
Steckertyp CH-Stecker