Beschreibung
- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Steuerungsbereich -2,5 kHz bis +5,5 kHz)
- 2 Ultraschallmodi für die bedarfsorientierte Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
- dynamischer Modus, automatisch eingestellt: Dient intensiverer Reinigung mit höherer Reinigungsleistung
- Eco-Modus, kann eingeschaltet werden: Dient einer sanften Reinigung mit leiserem Betrieb
- Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Membrantastatur und LED-Anzeige aller Betriebszustände
- Vorwahl der Reinigungszeit: Reinigungszeit verstellbar zwischen 1 und 30 Minuten oder kontinuierlicher Betrieb einstellbar (ultraschall, kontinuierlicher Betrieb maximal 6 Stunden)
- Elektronische Temperaturregelung, verstellbar in Schritten von 5 °C von 30 °C bis 80 °C für Geräte mit Heizung (Temperaturtoleranz -5 °C bis +8 °C)
- Sicherheitsabschaltung mit Aufwachfunktion
- Nach 8 Stunden Inaktivität
- im Falle eines kurzen Unterbruchs der Stromversorgung
- Automatische Abschaltung des Ultraschallbetriebs bei einer Badetemperatur > von 90 °C
- Spritzwassersicheres Gehäuse und Reinigungstablett aus Edelstahl
- Seitenhahn zum Entleeren des Reinigungstanks über den Abfluss am hinteren Teil der Einheit (von Fisherbrand Easy 60H)
- 2-Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum
Spezifikation
Spezifikation
| Display | Keine |
| Material | Edelstahl |
| Zeitschaltuhr | 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220/240 V |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,71 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 2.7 L |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 120 x 220 x 95 mm |
| Enthält | Deckel |
| Modell | EASY 30 (ohne Heizung) |
| Mehr anzeigen |