Learn More
E2F7 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18603557 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603557 25 μL 25µL
18200763 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18603557 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP25729425ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit Polyclonal Antibody
E2F7 Polyclonal specifically detects E2F7 in Human samples. It is validated for ChIP Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene E2F7
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulazione PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias gene E2F transcription factor 7, E2F-7, FLJ12981, transcription factor E2F7
Simboli geni E2F7
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MEVNCLTLKDLISPRQPRLDFAVEDGENAQKENIFVDRSRMAPKTPIKNEPIDLSKQKKFTPERNPITPVKLVDRQQAEPW
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 144455
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.