Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronische Equalizer-Mehrkanalpipetten mit einstellbarem Spitzenabstand
GREENER_CHOICE
Übertragen Sie Proben zwischen praktisch allen Röhrchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen schnell und effizient mithilfe des einstellbaren Pipettenspitzenabstands.
Marke:  Thermo Scientific™ 4672090
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15296273
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
± 1.4 bis 4.0 %
E1-ClipTip Entzerrer
Türkis
E1-ClipTip
E1-ClipTip™
Elektronische Pipette
1 μl
ClipSpitze 1250
9 bis 19,8 mm
ClipTip™ 1250
6
Yes
15 bis 1250 μl
≤ 0.6 bis 1.5 %
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronische Equalizer-Mehrkanalpipetten mit einstellbarem Spitzenabstand >