Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronische Equalizer-Mehrkanalpipetten mit einstellbarem Spitzenabstand
Übertragen Sie Proben zwischen praktisch allen Röhrchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen schnell und effizient mithilfe des einstellbaren Pipettenspitzenabstands.
Marke:  Thermo Scientific™ 4672060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15256283
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
± 2.0 bis 8.0 %
E1-ClipTip Equalizer, Format: 384
Gelb
E1-ClipTip
E1-ClipTip™
Pipette
0,1 μl
≤ 0.6 bis 4.0 %
ClipSpitze 384 125
4.5 bis 14.2
ClipTip™ 384 125
8
Yes
2 bis 125 μl
ClipTip 384 und ClipTip 12.5-Spitzen und kompatible E1-ClipTip-Modelle haben keine Verriegelungstechnologie
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronische Equalizer-Mehrkanalpipetten mit einstellbarem Spitzenabstand >