Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronische Equalizer-Mehrkanalpipetten mit einstellbarem Spitzenabstand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15206283
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 12,5 μl
1 bis 30 μl
10 bis 300 μl
15 bis 1250 μl
2 bis 125 μl
Anzahl Kanäle:
6
8
12
Kompatible Spitzen:
ClipSpitze 1250
ClipSpitze 384 12,5
ClipSpitze 384 125
ClipTip 200
ClipTip 300
Klemmspitze 384 30
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anzahl Kanäle Kompatible Spitzen unitSize
15206283 2 bis 125 μl 8 ClipTip 200 1 Stück
15296273 15 bis 1250 μl 6 ClipSpitze 1250 1 Stück
15216283 10 bis 300 μl 8 ClipTip 300 1 Stück
15236283 0,5 bis 12,5 μl 8 ClipSpitze 384 12,5 1 Stück
15246283 1 bis 30 μl 8 Klemmspitze 384 30 1 Stück
15256283 2 bis 125 μl 8 ClipSpitze 384 125 1 Stück
15266283 0,5 bis 12,5 μl 12 ClipSpitze 384 12,5 1 Stück
15276283 1 bis 30 μl 12 Klemmspitze 384 30 1 Stück
15286283 2 bis 125 μl 12 ClipSpitze 384 125 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15206283 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4672050
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Übertragen Sie Proben zwischen praktisch allen Röhrchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen schnell und effizient mithilfe des einstellbaren Pipettenspitzenabstands.
Übertragen Sie Proben zwischen praktisch allen Röhrchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen schnell und effizient mit der Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer Pipette. Der Abstand zwischen den Spitzen lässt sich ganz einfach durch Verschieben der Skala bis zur gewünschten Einstellung an Ihre Anwendung und Ihr Probenformat anpassen. Spüren Sie den Unterschied.
Innovative ClipTip Technologie mit ineinandergreifenden Clips
  • Die Spitze bleibt bis zum Abwerfen sicher und dicht befestigt — keine Vergeudung wertvoller Proben durch abgefallene Spitzen.
  • Vollständige Abdichtung zum Sichern des Probenvolumens in jeder Spitze erhöht die Genauigkeit und Präzision
  • Die Spitzen werden mit einer leichten Berührung ohne großen Kraftaufwand aufgesetzt und abgeworfen.
Die perfekte Wahl für den Probentransfer
Mit dem einstellbaren Spitzenabstand in den Equalizer Modellen reduzieren Sie Wiederholungen und sparen Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Laborartikelformaten
Hohe Anwenderfreundlichkeit – unabhängig von Anwender und Umgebung
  • Personalisierte Benutzeroberfläche und Passwortschutz sorgen auch bei mehreren Anwendern für eine konsistente Bedienung.
  • Elektronische Funktionen machen das Pipettieren wieder angenehm.
  • Maximaler Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Bedienung mit dem Zeigefinger, die den Daumen beim Pipettieren entlastet.
Optimale Einstellungen für jede Anwendung
Programmieren Sie einzelne Funktionsschritte für komplexere Anwendungen selbst oder nutzen Sie die bereits voreingestellten Programme für gängige Applikationen.
MyPipette™ – effizienteres Pipettieren mit einem Klick
Passen Sie die Hauptmenüansicht so an, dass sie die von Ihnen am häufigsten verwendeten Funktionen enthält. Wichtige Einstellungen können durch ein Passwort vor ungewollten Änderungen geschützt werden.
Speichern von 20 Programmen
Haben Sie genug vom ständigen Bearbeiten? Mit der Programmfunktion können Sie bis zu 20 Protokolle mit spezifischen Namen abspeichern.
Eine Pipette für jede Anwendung
Wählen Sie zwischen Einkanalpipetten, 8- bis 16-Kanal-Mehrkanalpipetten oder Equalizer Mehrkanalpipetten mit 6 bis 12 Kanälen und verstellbarem Spitzenabstand im Volumenbereich von 0.5 bis 1250 μl.
Behalten Sie Ihre Pipette im Auge
Erinnerungsfunktionen für Service und Kalibrierung weisen Sie darauf hin, wenn die Pipette gewartet werden muss
Flüssigkeitsspezifische Kalibrierung
Flüssigkeitsspezifische Kalibrierung sorgt für Ergebnisse höherer Qualität
Lithium-Ionen-Akku
Lange Nutzungsdauer und schnelles Wiederaufladen
Flexibles Aufladen
Sie haben die Wahl zwischen dem Pipettenständer oder einem Kabel
2 Jahre Garantie
Mit bequemer Online-Registrierung
Kompatibel mit Thermo Scientific ClipTip Pipettenspitzen
† E1-ClipTip12.5 und alle 384 E1-ClipTip Pipetten verwenden Klick-und-Dicht-Technologie
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 2.0 bis 8.0 %
Kompatible Spitzen ClipTip 200
Beschreibung E1-ClipTip Entzerrer
Verstellbarer Spitzenabstand 9 bis 14,2 mm
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit ClipTip™ 200
Modell E1-ClipTip
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie E1-ClipTip
Programmierbar Yes
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 2 bis 125 μl
Schritten 0,1 μl
Präzision ≤ 0.6 bis 4.0 %