Learn More
(E/Z)-Flupentixoldihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30393689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393689 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393689 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5980501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flupentixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Summenformel C23 H25 F3 N2 O S . 2 Cl H
Menge 1 g
Synonym Flupentixol Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Emergil, FX 703, Flupentixol dihydrochloride, Flupentixol hydrochloride, Metamin, Siplarol
InChI-Formel InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-Name 2-[4-[3-[2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl]piperazin-1-yl]ethanol;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 507.44
Formelmasse 506.1173