Learn More
(E/Z)-Ferulasäure 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312104 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312104 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13644090AC1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ferulic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H10 O4
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
Solvent or Matrix Aceton
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Menge 1 mL
Formelmasse 194,0579 g/mol