Learn More
(E)-N-Methylcinnamylamine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-N-Methylcinnamylamine Hydrochloride Salt |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10;/h2-8,11H,9H2,1H3;1H/b8-5+; |
| Formelmasse | 183.0815 |