Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose-Gele Starterpaket, 2 % (nur EU)
Artikelnummer. 10388982
Click to view available options
Menge:
1 Packung(en)
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10388982
Marke: Invitrogen™ G600002EU
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
E-Gel™ Agarose-Gele Starterpaket, 2 % (nur EU)
E-Gel™ Einzelkammgele Gels werden in einem 12-Well Mini-Gel-Format geliefert, mit der Wahl zwischen SYBR Safe™ oder Ethidiumbromid-DNA-Färbung. Jedes Gel enthält eine einzelne Reihe von 12 Proben-Wells. E-Gels sind in zwei Packungsgrößen erhältlich: einem Starter-Pack und einem 18-Gel-Multipak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung E-Gel™ Agarose-Gele Starterpaket, 2 %, E-Gel™ Geltyp, Ethidiumbromid-In-Gel-Farbstoff,12 Wells, Einzelkamm-Well-Format, bei Raumtemperatur lagern, für Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting
Konzentration 2%
Produkttyp Agarose-Gel-Starterkit
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA- und RNA-Reinigungsanalyse, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Agarose-Gelelektrophorese
Kitinhalt 6 E-Gels, E-Gel™ PowerBase™ v.4 und eine Anleitung, 18-Packungen enthalten 18 Gele und eine Anleitung
Menge 1 Packung(en)
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur