Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 0.8% (EU only)
Artikelnummer. 10063532
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10063532
Marke: Invitrogen™ G600008EU
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 0.8% (EU only)
E-Gel™ Single Comb Gels are supplied in a 12-well mini-gel format, with a choice of either SYBR Safe™, or ethidium bromide DNA stain. Each gel contains a single row of 12 sample wells. E-Gels are available in two pack sizes-a Starter Pak, and 18-gel multi-paks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 0.8%, E-Gel™ Gel Type, Ethidium Bromide In-Gel Dye, 12 Wells, Single Comb Well Format, Store at Room Temperature, For Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Konzentration 0.8%
Produkttyp Agarose-Gel-Starterkit
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA and RNA purification analysis, nucleic acid gel electrophoresis and blotting, agarose gel electrophoresis
Kitinhalt 6 E-Gels, the E-Gel™ PowerBase™ v.4, and a manual, 18-packs contain 18 gels and a manual
Menge Je
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur