Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose-Gele mit SYBR™ Safe DNA Gel-Färbemittel, 2 %
Entwickelt für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben
465.00 CHF
Spezifikation
Compatible Ladders E-Gel™ quantitative DNA-Leiter, niedriger Bereich
Gelanteil (%) 2 %
Geltyp E-Gel
Produkttyp Agarose-Gel
Trennbereich 100 bp bis 2 kb
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Preis Menge & Verfügbarkeit  
10063143
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G720802
8 Gele
465.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gepufferte, vorgefertigte Gele für schnelle DNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz
  • Jedes Gel enthält 96 Probenbahnen und 8 Markerbahnen, die zum Screening mehrerer PCR-Produkte, Plasmid-Präparate und Restriktionsverdaue geeignet sind
  • Das Format mit gestaffelten Wells bietet eine Lauflänge von 1,6 cm und Auflösungen zwischen 100 bp und 10 kb
  • Das Ladeformat ist kompatibel mit Mehrkanalpipetten und den am häufigsten verwendeten 8-, 12- und 96-Pin-Liquid-Handling-Robotern
  • Mit 12-minütigen Laufzeiten können bis zu 20.000 Proben an einem einzigen Tag aufgelöst werden
  • Im Gegensatz zu Ethidiumbromid ist SYBR Safe DNA Gel Stain ein ungiftiges, nicht mutagen wirkendes DNA-Färbemittel, das für Anwender und Umwelt sicherer ist
Anwendungen:
Agarosegelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel™ quantitative DNA-Leiter, niedriger Bereich
E-Gel
100 bp bis 2 kb
Ungefährlicher
2 %
Agarose-Gel
SYBR™ Safe
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.