Learn More
(E)-Ethyl-2-cyano-5-methylhex-2-enoat, TRC
Artikelnummer. 30382652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382652 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8981555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate
CAS 103011-96-7
Summenformel C10 H15 N O2
Menge 5 g
Synonym Pregabaline
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N
IUPAC-Name ethyl-(E)-2-cyano-5-methyl-hex-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 181.2316
Formelmasse 181.1102