missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E,E)-Farnesol 11,11,11,12,12,12-d6, TRC

Artikelnummer. 30408073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408073 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30408073 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF1024325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (E,E)-Farnesol 11,11,11,12,12,12-d6
CAS 166447-71-8
Summenformel C15H20D6O
Menge 5 mg
Synonym (2E,6E)-3,7-Dimethyl-11-(methyl-d3)-2,6,10-dodecatrien-12,12,12-d3-1-ol, (E,E)-3,7-Dimethyl-11-(methyl-d3)-2,6,10-dodecatrien-12,12,12-d3-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+/i1D3,2D3
SMILES OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C([2H])([2H])[2H])\C([2H])([2H])[2H]
Molekulargewicht (g/mol) 228.4
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.