Learn More
IBA Lifesciences E. coli-Expressionsvektor ohne Absonderung
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der IBA GmbH™ E. coli Expressions-Vektor ohne Absonderung ermöglicht die Expression von Proteinen in E.coli.
237.00 CHF - 255.00 CHF
Spezifikation
Induktionsmittel | Mit Anhydrotetracyclin induzierbar |
---|---|
Markergen | Ampicillin |
Promoter | Tet |
Produkttyp | Vector |
Inhalt und Lagerung | Empfohlen: 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung |
Produktcode | Marke | Vektor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vektor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15603758
|
IBA Lifesciences
5-4164-001 |
pASG-IBA164 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15613758
|
IBA Lifesciences
5-4167-001 |
pASG-IBA167 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15623748
|
IBA Lifesciences
5-4103-001 |
pASG-IBA103 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15623758
|
IBA Lifesciences
5-4168-001 |
pASG-IBA168 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15633728
|
IBA Lifesciences
5-4000-001 |
pASG-IBAwt1 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15633738
|
IBA Lifesciences
5-4043-001 |
pASG-IBA43 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15643748
|
IBA Lifesciences
5-4105-001 |
pASG-IBA105 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15653738
|
IBA Lifesciences
5-4045-001 |
pASG-IBA45 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15653748
|
IBA Lifesciences
5-4123-001 |
pASG-IBA123 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15663728
|
IBA Lifesciences
5-4003-001 |
pASG-IBA3 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15663738
|
IBA Lifesciences
5-4062-001 |
pASG-IBA62 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15663748
|
IBA Lifesciences
5-4143-001 |
pASG-IBA143 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15683728
|
IBA Lifesciences
5-4005-001 |
pASG-IBA5 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15683738
|
IBA Lifesciences
5-4064-001 |
pASG-IBA64 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15683748
|
IBA Lifesciences
5-4145-001 |
pASG-IBA145 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15693728
|
IBA Lifesciences
5-4023-001 |
pASG-IBA23 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15693748
|
IBA Lifesciences
5-4162-001 |
pASG-IBA162 |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15623738
|
IBA Lifesciences
5-4035-001 |
pASG-IBA35 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15613738
|
IBA Lifesciences
5-4033-001 |
pASG-IBA33 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15673738
|
IBA Lifesciences
5-4063-001 |
pASG-IBA63 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15693738
|
IBA Lifesciences
5-4065-001 |
pASG-IBA65 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15603738
|
IBA Lifesciences
5-4025-001 |
pASG-IBA25 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der IBA Lifesciences GmbH E. coli Expressions-Vektor ohne Absonderung ermöglicht die Expression von Proteinen in E.coli.Spezifikation
Mit Anhydrotetracyclin induzierbar | |
Tet | |
Empfohlen: 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung |
Ampicillin | |
Vector | |
5μ g |