Learn More
IBA Lifesciences E. coli-Expressionsvektor ohne Absonderung
GREENER_CHOICE
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der IBA GmbH™ E. coli Expressions-Vektor ohne Absonderung ermöglicht die Expression von Proteinen in E.coli.
Marke:  IBA Lifesciences 5-4105-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643748
  • 270.00 CHF / 5 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
  • Die pASG-IBA Vektoren sind für die Expression von Zielproteinen ohne Affinitäts-Tag in E. coli konzipiert.
  • Der Vektor enthält eine Ampicillin-Resistenzkassette zur Selektion transformierter E.-coli-Zellen, F1- und ColE1-Ursprung für eine hohe Plasmid-Kopienzahl und den induzierbaren Tetracyclin-Promotor/-Operator für die regulierte Expression von Proteinen.
  • Die Vektoren können mit jedem E.-coli-Stamm kombiniert werden, da der tet-Promotor unabhängig vom genetischen Hintergrund von E. coli funktioniert.
  • Die Expression des rekombinanten Proteins wird durch Zugabe von Anhydrotetracyclin induziert, einem Derivat von Tetracyclin, das keine antibiotische Aktivität aufweist.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pASG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pASG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Spezifikation
Mit Anhydrotetracyclin induzierbar
Tet
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Twin-Strep-Tag
250 ng/μl
5μ g
Vector for recombinant expression in E. coli
Ampicillin
Vector
E.coli
Direct Cloning
Forward
pASG-IBA105
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences E. coli-Expressionsvektor ohne Absonderung > Vektor: pASG-IBA105