missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E. Coli 015 Antibody (15/443), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-64541AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
E. Coli 015 Monoclonal antibody specifically detects E. Coli 015 in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
| E. Coli 015 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Purified |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| 15/443 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Escherichia coli | |
| Native, NCTC 9015 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur