Learn More
E-Cadherin / CD324 Mouse, Clone: 4A2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
Antigen E-Cadherin / CD324
Klon 4A2
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15961318
Unterlagen ansehen
EnquireBio
999-MSM4-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15971318
Unterlagen ansehen
EnquireBio
999-MSM4-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
549.15 CHF
449.92 CHF / 100 Mikrogramm
Sparen 99.23 CHF
18% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
E-Cadherin / CD324
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
999
Recombinant human full-length E-Cadherin protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
120-80kDa (Mature) ;135kDa (Precursor)
4A2
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_001304114
CDH1
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cell Surface
LS174T, Raji, HT29, SK-BR3 cells. Prostate or Colon carcinomas.