Learn More
3M™ E-A-RCap™ Bügelgehörschützer
Artikelnummer. 12622555
Click to view available options
:
Color: Blue and Yellow; Noise Reduction Rate: 23 db
Artikelnummer. 12622555
Marke: 3M™ 7000089405
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Protects workers exposed to noise. 3M™ E_A_RCap™ Headbands include round pod plugs that seal the entrance of the ear canal. Low noise transmission through headband. Wear around the neck when not in use. Replaceable ear pods are also available.
Protects workers exposed to noise. Ideal disposable hearing protection for factory visitors.
  • Round pod plugs that seal the entrance of ear canal, making them more wearer acceptable
  • No need to handle the plug tip making them more hygienically acceptable
  • Low transmission noise through the band
  • Easily stored around the neck when not in use
  • Optimum attenuation for many applications
  • Easy to wash and clean
  • Pods can be easily replaced
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau und gelb
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Rauschunterdrückung (NRR) 23 dB
Plug Shape Abgerundet
Produkttyp EA-Rcaps
Material Polycarbonate (Band) / Polyurethane Foam (Ear tip)