Learn More
3M™ E-A-R™ UltraTech Gehörschutzstöpsel
Artikelnummer. 15865985
Click to view available options
:
Farbe: Schwarz, Weiß
Artikelnummer. 15865985
Marke: 3M™ 7000103799
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
3M™ E-A-R™ UltraTech Ohrstöpsel verbessern die Fähigkeit, Sprach-, Warn- und Maschinengeräusche deutlich wahrzunehmen und verringern gleichzeitig den schädlichen Geräuschpegel wirksam.
  • Verbessern die Fähigkeit des Trägers, Sprach-, Warn- und Maschinengeräusche wahrzunehmen und reduzieren gleichzeitig wirksam den schädlichen Geräuschpegel
  • Ohrstöpsel sind ideal für Musiker, die einen linearen Dämpfungsschutz benötigen
  • Ohrenstöpsel mit konischer Form bieten eine effektive Abdichtung für sicheren Schutz
  • Effektiver Schutz vor mittelgradigen schädlichen Geräuschpegeln, SNR 21 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Weiß
Paare pro Packung 1 Paar/Box
Rauschunterdrückung (NRR) 21 dB
Corded Uncorded
dielektrisch Nein